Stampa…
D(-)Ribosio ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
R0025-25G R0025-250G
TCIAR0025-25GEA 19 EUR
TCIAR0025-25G TCIAR0025-250G
D(-)Ribosio ≥98.0% (by GC)
D(-)-Ribose
Formula: C₅H₁₀O₅
Peso molecolare: 150,13 g/mol
Punto di ebollizione: 331 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 90…95 °C
Densità: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00135453
CAS Number: 50-69-1
EINECS: 200-059-4
Merck Index: 14,08204
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47fb4068d14650f4f7e6b4d08c25bc54826877a2&vid=47fb4068d14650f4f7e6b4d08c25bc54826877a2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -19.0 to -22.0 deg (C=1, H2O)[included NH3 aq. (2+3)]
Solubility in Water almost transparency