Stampa…
Uracile ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: Pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
U0013-25G U0013-500G U0013-100G
TCIAU0013-25GEA 24 EUR
TCIAU0013-25G TCIAU0013-500G TCIAU0013-100G
Uracile ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Uracil
Formula: C₄H₄N₂O₂
Peso molecolare: 112,09 g/mol
Punto di ebollizione: 379 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 194 °C
Densità: 0,99744 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006016
CAS Number: 66-22-8
EINECS: 200-621-9
Merck Index: 14,09850
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0205dd888f415bc44387cd510365e2633d90ae07&vid=0205dd888f415bc44387cd510365e2633d90ae07&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Sodium hydroxide solution almost transparency