α-Toluenesulfonilfluoruro ≥98.0% (by GC) for biochemical research
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Synonyms:
Fenilmetansolfonil fluoruro
Formula:
C₇H₇FO₂S Punto di ebollizione: 85°C Punto di fusione: 91…92 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007424 CAS Number: 329-98-6 EINECS: 206-350-2 UN: 2923 ADR: 8,III Merck Index: 14,07542 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 92.0 to 95.0 deg-C |
Enzyme inhibition test | to pass test |