Stampa…
α-Toluenesulfonilfluoruro ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Fenilmetansolfonil fluoruro
B1062-25G B1062-5G
TCIAB1062-25GEA 115 EUR
TCIAB1062-25G TCIAB1062-5G
α-Toluenesulfonilfluoruro ≥98.0% (by GC)
α-Toluenesulfonilfluoruro
Formula: C₇H₇FO₂S
Peso molecolare: 174,2 g/mol
Punto di ebollizione: 85°C
Punto di fusione: 91…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007424
CAS Number: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
UN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 14,07542
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=509a951303cdb2aca181f88f039db636cb5713ed&vid=509a951303cdb2aca181f88f039db636cb5713ed&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 95.0 deg-C