Stampa…

Acido 1-pentansolfonico sale sodico ≥98.0% (by titrimetric analysis) per cromatografia

Fornitore: TCI

I0343-100G I0343-25G I0343-5G
TCIAI0343-100GEA 200 EUR
TCIAI0343-100G TCIAI0343-25G TCIAI0343-5G
Acido 1-pentansolfonico sale sodico ≥98.0% (by titrimetric analysis) per cromatografia
Acido 1-pentansolfonico sale sodico
Formula: C₅H₁₁O₃SNa
Punto di fusione: > 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007541
CAS Number: 22767-49-3
EINECS: 245-208-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66d840d652ad09ac81b2a6396c594b1c259e2c79&vid=dca2905e8eaa2531e8dfd202d2b1ca647ea34032&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Absorbance (210nm) max. 1.000
Absorbance (230nm) max. 0.300
Absorbance (254nm) max. 0.130

Specifiche

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR