Stampa…
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: (2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, DL-1,2-Isopropylidenglycerol, 1,2-O-Isopropylideneglycerol, Solketal, (±)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, DL-1,2-Isopropylideneglycerol
D0710-25G D0710-500G D0710-100G
TCIAD0710-25GEA 16 EUR
TCIAD0710-25G TCIAD0710-500G TCIAD0710-100G
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol ≥97.0% (by GC)
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Formula: C₆H₁₂O₃
Peso molecolare: 132,16 g/mol
Punto di ebollizione: 80°C
Densità: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 80°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063238
CAS Number: 100-79-8
EINECS: 202-888-7
Merck Index: 14,05213
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af05f93d422f4ddbdcd3bf03e666cfedd5ade566&vid=af05f93d422f4ddbdcd3bf03e666cfedd5ade566&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %