Tetrapropilammonio idrossido 20 - 25% in water
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Synonyms:
IPC-TPA-OH
T1020-25ML
T1020-500ML
T1020-100ML
TCIAT1020-25MLEA
25
EUR
TCIAT1020-25ML
TCIAT1020-500ML
TCIAT1020-100ML
Tetrapropilammonio idrossido 20 - 25% in water
Tetrapropilammonio idrossido
Formula:
C₁₂H₂₉NO Peso molecolare: 203.37 g/mol Densità: 1.012 Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00009360 CAS Number: 4499-86-9 EINECS: 224-800-6 UN: 3267 ADR: 8 II |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Concentration (Neutralization titration) | 20.0 to 25.0 w/w% |