Stampa…
2-Iodopyridine ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Attenzione
Stabilization: Stabilised with Na₂S₂O₃
I0533-25G I0533-5G
TCIAI0533-25GEA 208 EUR
TCIAI0533-25G TCIAI0533-5G
2-Iodopyridine ≥98.0% (by GC) stabilizzato
2-Iodopyridine
Formula: C₅H₄IN
Punto di ebollizione: 102°C
Punto di fusione: 118…120 °C
Densità: 1,928 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00464928
CAS Number: 5029-67-4
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %