Stampa…
1,3,5,7-Cyclooctatetraene ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Pericolo
Stabilization: stabilizzata con idrossichinone
C0505-1ML C0505-5ML
TCIAC0505-1MLEA 38 EUR
TCIAC0505-1ML TCIAC0505-5ML
1,3,5,7-Cyclooctatetraene ≥98.0% (by GC) stabilizzato
1,3,5,7-Cyclooctatetraene
Formula: C₈H₈
Punto di ebollizione: 143°C
Punto di fusione: –7 °C
Densità: 0,925 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004161
CAS Number: 629-20-9
EINECS: 211-080-3
UN: 2358
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e403f74c5142569a981b5a5e9bf6a46faf563b0&vid=7e403f74c5142569a981b5a5e9bf6a46faf563b0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %