Stampa…
Stirena ≥99.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Fenil etilene, Vinilbenzene
Stabilization: stabilizzata con 4-ter-butil pirocatecolo
S0095-25ML S0095-500ML
TCIAS0095-25MLEA 16 EUR
TCIAS0095-25ML TCIAS0095-500ML
Stirena ≥99.0% (by GC) stabilizzato
Stirena
Formula: C₈H₈
Peso molecolare: 104,15 g/mol
Punto di ebollizione: 145°C
Punto di fusione: –31°C
Densità: 0,906 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 32°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008612
CAS Number: 100-42-5
EINECS: 202-851-5
UN: 2055
ADR: 3,III
Merck Index: 14,08860
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f73ab98d681693e869739e38317e23d32abe467&vid=2f73ab98d681693e869739e38317e23d32abe467&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %