N,N-Dimethylformamide diethyl acetal ≥95.0% (by GC) for esterification
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Synonyms:
1,1-Diethoxy-N,N-dimethylmethanamine, 1,1-Diethoxytrimethylamine
Formula:
C₇H₁₇NO₂ Punto di ebollizione: 130 °C (1013 hPa) Densità: 0,86 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 22°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009227 CAS Number: 1188-33-6 EINECS: 214-707-9 UN: 1993 ADR: 3,II |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |