Stampa…

4'-Methylacetanilide ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: p-Acetotoluidid, p-Acetotoluidide, N-(4-Methylphenyl)acetamide

A0064-25G A0064-100G
TCIAA0064-25GEA 35 EUR
TCIAA0064-25G TCIAA0064-100G
4'-Methylacetanilide ≥98.0% (by GC)
4'-Methylacetanilide
Formula: C₉H₁₁NO
Peso molecolare: 149,19 g/mol
Punto di ebollizione: 307 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 145…148 °C
Densità: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008677
CAS Number: 103-89-9
EINECS: 203-155-4
Merck Index: 13,00076
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37bb0bc01bb89314fc28572d2bb255e578069ce8&vid=37bb0bc01bb89314fc28572d2bb255e578069ce8&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR