Adipohydrazide ≥99.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
A0170-25G
A0170-250G
TCIAA0170-25GEA
17
EUR
TCIAA0170-25G
TCIAA0170-250G
Adipohydrazide ≥99.0% (by HPLC)
Adipohydrazide
Formula:
C₆H₁₄N₄O₂ Punto di ebollizione: 446 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 181…182 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007614 CAS Number: 1071-93-8 EINECS: 213-999-5 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 99.0 area% |
Purity (Bromination Method) | min. 98.0 % |
Melting point | 179.0 to 184.0 deg-C |
Solubility in hot Water | almost transparency |