Stampa…
Fullerene C60 ≥99.5% (by HPLC), puro
Fornitore: TCI
B1641-1G B1641-100MG B1641-500MG
TCIAB1641-1GEA 265 EUR
TCIAB1641-1G TCIAB1641-100MG TCIAB1641-500MG
Fullerene C60 ≥99.5% (by HPLC), puro
Fullerene C60
Formula: C₆₀
Punto di fusione: > 280 °C
Densità: ~ 1,65 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00151408
CAS Number: 99685-96-8
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,01462
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38c6a85235ed453090fa66df30b18daf6f93bfd4&vid=161d692b139f6aec2f8ec6b0ace410d60fef13d6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.5 area%