Stampa…
Acido sorbico ≥99.0% (by titrimetric analysis) for biochemical research
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: (E,E)-2,4-Hexadienoic acid, (2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid, trans,trans-2,4-Hexadienoic acid, 2,4-Hexadienoic acid, (2E,4E)-Hexa-2,4-dienoic acid
S0856-25G S0856-5G
TCIAS0856-25GEA 29 EUR
TCIAS0856-25G TCIAS0856-5G
Acido sorbico ≥99.0% (by titrimetric analysis) for biochemical research
Acido sorbico
Formula: CH₃CH=CHCH=CHCOOH
Peso molecolare: 112,13 g/mol
Punto di ebollizione: 228°C
Punto di fusione: 132…135 °C
Densità: 1,204 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002703
CAS Number: 110-44-1
EINECS: 203-768-7
Merck Index: 14,08721
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9823a28d1c0ff90f460f08f1e5f9460d6ccede55&vid=252f6a27b7c70c0b9389b0833cdcf7fb0b677f57&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 133.0 to 136.0 deg-C
Protein impurity test (SDS-PAGE) to pass test