Stampa…
Tetrametilsilano ≥99.0% (by GC) per spettroscopia NMR
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: TMS
T0154-100ML T0154-25ML T0154-500ML
TCIAT0154-100MLEA 88 EUR
TCIAT0154-100ML TCIAT0154-25ML TCIAT0154-500ML
Tetrametilsilano ≥99.0% (by GC) per spettroscopia NMR
Tetrametilsilano
Formula: C₄H₁₂Si
Peso molecolare: 88,22 g/mol
Punto di ebollizione: 26°C
Punto di fusione: –99 °C
Densità: 0,642 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –27°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008274
CAS Number: 75-76-3
EINECS: 200-899-1
UN: 2749
ADR: 3,I
Merck Index: 14,09229
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2d6f43af8f59a29a1b1afb3e58cb6c0a220c5ea&vid=0d7f6557940b3beed579411bc7c31c67f2a11433&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Specific gravity (20/20) 0.6380 to 0.6420
Refractive index n20/D 1.3570 to 1.3600