Stampa…
Tetremetilammonio idrossido ∼25% in water
Fornitore: TCI
Pericolo
T1460-25ML T1460-500ML
TCIAT1460-25MLEA 16 EUR
TCIAT1460-25ML TCIAT1460-500ML
Tetremetilammonio idrossido ∼25% in water
Tetremetilammonio idrossido
Formula: C₄H₁₃NO
Punto di ebollizione: 110 °C (1013 hPa)
Densità: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008280
CAS Number: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
UN: 1835
ADR: 8,II
Merck Index: 14,09224
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6adfddc35a1152ba6a61b2b334241c695a2980f7&vid=112fb51b484f163b661cd0edde34af7f41c1dcf8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 24.0 to 26.4 w/w%