Stampa…
Span® 60
Fornitore: TCI
Synonyms: Arlacel 60, Sorbitan monooctadecanoate, Sorbitan stearate, (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol monooctadecanoate, Sorbitan monostearate
S0062-25G S0062-500G
TCIAS0062-25GEA 18 EUR
TCIAS0062-25G TCIAS0062-500G
Span® 60
Span® 60
Formula: C₂₄H₄₆O₆
Punto di ebollizione: ? 100 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 53 °C
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: ≥ 149 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005366
CAS Number: 1338-41-6
EINECS: 215-664-9
Merck Index: 14,08724
Visualizza i codici
Saponification Value 145.0 to 156.0
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C