Methyl octanoate ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₉H₁₈O₂ Punto di ebollizione: 193°C Punto di fusione: –36,7 °C Densità: 0,877 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 76°C |
MDL Number:
MFCD00009551 CAS Number: 111-11-5 EINECS: 203-835-0 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |