Stampa…
Ethyl octanoate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Caprylic acid ethyl ester, Octanoic acid ethyl ester, Ethyl caprylate
O0030-25ML O0030-500ML
TCIAO0030-25MLEA 16 EUR
TCIAO0030-25ML TCIAO0030-500ML
Ethyl octanoate ≥98.0% (by GC)
Ethyl octanoate
Formula: C₁₀H₂₀O₂
Peso molecolare: 172.27 g/mol
Punto di ebollizione: 208°C
Punto di fusione: –43°C
Flash Pt: 92°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009552
CAS Number: 106-32-1
EINECS: 203-385-5
Merck Index: 14,03778
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d912c3816db80d1a2fc5eeb17e2ca9c2999b1d9&vid=8d912c3816db80d1a2fc5eeb17e2ca9c2999b1d9&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %