Stampa…
L(-)-Xilosio ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: (2S,3R,4S)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal, L-(-)-Xylose
X0021-25G X0021-5G
TCIAX0021-25GEA 130 EUR
TCIAX0021-25G TCIAX0021-5G
L(-)-Xilosio ≥97.0% (by titrimetric analysis)
L(-)-Xilosio
Formula: C₅H₁₀O₅
Peso molecolare: 150,13 g/mol
Punto di ebollizione: 331 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 150…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151096
CAS Number: 609-06-3
EINECS: 210-174-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f0a8e4c602b29642f22c6d6f460df06ebfa90b3&vid=9f0a8e4c602b29642f22c6d6f460df06ebfa90b3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Periodic acid Method) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -18.0 to -21.0 deg (C=10, H2O)
Solubility in Water within almost transparency