L(-)-Glucosio ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₆H₁₂O₆ Punto di ebollizione: 376 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 146…147 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00148913 CAS Number: 921-60-8 EINECS: 213-068-3 Merck Index: 14,04459 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % (total of isomers) |
Specific rotation [a]20/D | -50.0 to -54.0 deg (C=5, H2O:NH3 (2+3) = 99.2:0.8) |
Solubility in Water | almost transparency |