Stampa…
L(-)-Galattosio ≥98.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: (2S,3R,4R,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2S,3R,4R,5S)-Pentahydroxyhexanal, L-Galactose
G0267-100MG G0267-500MG
TCIAG0267-100MGEA 111 EUR
TCIAG0267-100MG TCIAG0267-500MG
L(-)-Galattosio ≥98.0% (by HPLC)
L(-)-Galattosio
Formula: C₆H₁₂O₆
Peso molecolare: 180,16 g/mol
Punto di fusione: 167 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063833
CAS Number: 15572-79-9
EINECS: 239-630-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6c87e8de740f38fe5842b13e4323760b414a7b6&vid=a6c87e8de740f38fe5842b13e4323760b414a7b6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -75.0 to -82.0 deg (C=1, H2O)[included NH3 aq. (2+3)]