L(+)-Arabinosio ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Synonyms:
Pectinose, Pectin Sugar
Formula:
C₅H₁₀O₅ Punto di ebollizione: 331 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 158…160 °C Densità: 1,585 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00135866 CAS Number: 5328-37-0 EINECS: 226-214-6 Merck Index: 14,00761 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 152.0 to 160.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +102 to +106 deg (C=10, H2O) |
Solubility in Water | almost transparency |