Stampa…
Dihexyl sulphide ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Di-n-hexylsulphide
H0377-25G H0377-250G
TCIAH0377-25GEA 49 EUR
TCIAH0377-25G TCIAH0377-250G
Dihexyl sulphide ≥98.0% (by GC)
Dihexyl sulphide
Formula: C₁₂H₂₆S
Peso molecolare: 202,4 g/mol
Punto di ebollizione: 260°C
Punto di fusione: –28,3 °C
Densità: 0,84057 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 116°C
MDL Number: MFCD00009528
CAS Number: 6294-31-1
EINECS: 228-556-1
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00151a1512889fbc0ce2678cac17cc2887cc5a13&vid=00151a1512889fbc0ce2678cac17cc2887cc5a13&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %