Stampa…
Acido 6-amminocapronico ≥98.0% (by titrimetric analysis) for biochemical research
Fornitore: TCI
Attenzione
A2255-25G A2255-5G
TCIAA2255-25GEA 26 EUR
TCIAA2255-25G TCIAA2255-5G
Acido 6-amminocapronico ≥98.0% (by titrimetric analysis) for biochemical research
Acido 6-amminocapronico
Formula: C₆H₁₃NO₂
Punto di ebollizione: 257 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 204°C
Flash Pt: 207 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008238
CAS Number: 60-32-2
EINECS: 200-469-3
Merck Index: 14,00432
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2a793eb45f7423924f34cd9682b528ab8bfa6e6&vid=63ddedc2e1806ac8ee8350ff5a503d5eced62a3c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
Blotting test to pass test