Stampa…
Propil 4-idrossibenzoato ≥99.0% (by titrimetric analysis) for biochemical research
Fornitore: TCI
Attenzione
P1955-25G P1955-5G
TCIAP1955-25GEA 24 EUR
TCIAP1955-25G TCIAP1955-5G
Propil 4-idrossibenzoato ≥99.0% (by titrimetric analysis) for biochemical research
Propil 4-idrossibenzoato
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Punto di ebollizione: 292 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 95 °C
Densità: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002354
CAS Number: 94-13-3
EINECS: 202-307-7
Merck Index: 14,07866
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=002aa80f621e575dd3d318e9a56bd30f0a150c9b&vid=44346c1c0b9b8ef0afee97cb780f709798acb35c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 96.0 to 99.0 deg-C
Protein impurity test (SDS-PAGE) to pass test