Stampa…
(±)-2-Methyl-1-butanol ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
M0175-25ML M0175-500ML
TCIAM0175-25MLEA 19 EUR
TCIAM0175-25ML TCIAM0175-500ML
(±)-2-Methyl-1-butanol ≥97.0% (by GC)
(±)-2-Methyl-1-butanol
Formula: C₅H₁₂O
Peso molecolare: 88,15 g/mol
Punto di ebollizione: 128°C
Punto di fusione: –70 °C
Densità: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 43°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004743
CAS Number: 137-32-6
EINECS: 205-289-9
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 14,06030
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ba9ff829c3a1053a241cd3c9557201671a7327a&vid=9ba9ff829c3a1053a241cd3c9557201671a7327a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %