4-Nitrophenyl isocyanate ≥98.0% (by GC) (contains varying amounts of polymers)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₄N₂O₃ Punto di ebollizione: 162°C Punto di fusione: 55…56 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00007306 CAS Number: 100-28-7 EINECS: 202-836-3 ADR: 6.1,III |
|
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 56.0 to 60.0 deg-C |