Stampa…
Acido 1-eptansolfonico sale sodico ≥98.0% (by titrimetric analysis) per cromatografia
Fornitore: TCI
Synonyms: Sodium heptane-1-sulphonate, Sodium 1-heptanesulphonate
I0345-100G I0345-25G I0345-5G
TCIAI0345-100GEA 250 EUR
TCIAI0345-100G TCIAI0345-25G TCIAI0345-5G
Acido 1-eptansolfonico sale sodico ≥98.0% (by titrimetric analysis) per cromatografia
Acido 1-eptansolfonico sale sodico
Formula: H₃C(CH₂)₅CH₂SO₃Na
Punto di fusione: 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007543
CAS Number: 22767-50-6
EINECS: 245-210-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f8712ae7500f81700dae7a1c7f8f4e40eed2fcd&vid=dc8c883888b9eee8b7e5384ad3393125028f1d8e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Absorbance (210nm) max. 0.400
Absorbance (230nm) max. 0.050
Absorbance (254nm) max. 0.040