Stampa…
Acido 1-dodecansolfonico sale sodico ≥98.0% (by titrimetric analysis) per cromatografia
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: Sodium 1-dodecanesulphonate, Dodecane-1-sulphonic acid sodium salt, Sodium 1-dodecansulphonate, 1-Dodecanesulphonic acid, sodium salt, Sodium dodecane-1-sulphonate
I0350-25G I0350-5G
TCIAI0350-25GEA 158 EUR
TCIAI0350-25G TCIAI0350-5G
Acido 1-dodecansolfonico sale sodico ≥98.0% (by titrimetric analysis) per cromatografia
Acido 1-dodecansolfonico sale sodico
Formula: C₁₂H₂₅NaO₃S
Peso molecolare: 272,38 g/mol
Punto di fusione: 300 °C
Densità: 1,218 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007527
CAS Number: 2386-53-0
EINECS: 219-200-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3b0bfbba38897b12a020550698673d3a383ae71&vid=f2a67063561b1cefd87061c26d3fc323c4c28875&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Absorbance (210nm) max. 0.100
Absorbance (230nm) max. 0.030
Absorbance (254nm) max. 0.010