Stampa…
Acido 1-dodecansolfonico sale sodico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Synonyms: Sodium 1-dodecanesulphonate, Dodecane-1-sulphonic acid sodium salt, Sodium 1-dodecansulphonate, 1-Dodecanesulphonic acid, sodium salt, Sodium dodecane-1-sulphonate
D1222-25G D1222-5G
TCIAD1222-25GEA 134 EUR
TCIAD1222-25G TCIAD1222-5G
Acido 1-dodecansolfonico sale sodico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Acido 1-dodecansolfonico sale sodico
Formula: C₁₂H₂₅NaO₃S
Peso molecolare: 272.38 g/mol
Punto di fusione: 300
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007527
CAS Number: 2386-53-0
EINECS: 219-200-6
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency