Etilendiammina, anidro ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Pericolo
|
Synonyms:
1,2-Diamminoetano
E0077-25ML
E0077-500ML
TCIAE0077-25MLEA
16
EUR
TCIAE0077-25ML
TCIAE0077-500ML
Etilendiammina, anidro ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Etilendiammina
Formula:
C₂H₈N₂ Peso molecolare: 60,1 g/mol Punto di ebollizione: 116°C Punto di fusione: 8,5 °C Densità: 0,898 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 34°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008204 CAS Number: 107-15-3 EINECS: 203-468-6 UN: 1604 ADR: 8,II Merck Index: 14,03795 |
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...