Stampa…
EDTA sale bisodico diidrato ≥99.0% (by titrimetric analysis) for biochemical research
Fornitore: TCI
Synonyms: Acido etilendiamminotetracetico sale bisodico biidrato
D3789-25G D3789-5G
TCIAD3789-25GEA 48 EUR
TCIAD3789-25G TCIAD3789-5G
EDTA sale bisodico diidrato ≥99.0% (by titrimetric analysis) for biochemical research
EDTA sale bisodico diidrato
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Punto di fusione: 252°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150037
CAS Number: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=836ce9c82f4b93caec6fda27a8c2629cd6a4f34d&vid=86a6eac252e8b270fc2c3f969f91d125ebd754e9&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White powder to crystaline
Purity (Chelometric Titration) min. 99.0 %
Enzyme inhibition test to pass test