Stampa…
L(+)-Leucinol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: L-Leucinol, (S)-(+)-2-Amino-4-methylpentan-1-ol, (S)-2-Amino-4-methylpentan-1-ol
L0137-25ML L0137-5ML
TCIAL0137-25MLEA 128 EUR
TCIAL0137-25ML TCIAL0137-5ML
L(+)-Leucinol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
L(+)-Leucinol
Formula: C₆H₁₅NO
Punto di ebollizione: 198 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 66…70 °C
Densità: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 91°C
MDL Number: MFCD00063676
CAS Number: 7533-40-6
EINECS: 231-400-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5da3aca89cf90be002f8e7427c189d7603f6730e&vid=5da3aca89cf90be002f8e7427c189d7603f6730e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +3.0 to +5.0 deg (C=9, EtOH)