L(+)-Istidina monocloridrato monoidrato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₉N₃O₂·HCl·H₂O Punto di fusione: 254°C Densità: 1,485 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00151027 CAS Number: 5934-29-2 EINECS: 211-438-9 Merck Index: 14,04720 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +8.9 to +9.6 deg (C=8, HCl (1+1)) |