Ditiotreitolo (reattivo di Cleland) ≥98.0% (by titrimetric analysis) per elettroforesi
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
DTT
D3647-1G
D3647-5G
TCIAD3647-1GEA
42
EUR
TCIAD3647-1G
TCIAD3647-5G
Ditiotreitolo (reattivo di Cleland) ≥98.0% (by titrimetric analysis) per elettroforesi
Ditiotreitolo (reattivo di Cleland)
Formula:
C₄H₁₀O₂S₂ Punto di ebollizione: 130°C Punto di fusione: 42…44 °C Flash Pt: ≥ 110 °C () Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00004877 CAS Number: 3483-12-3 EINECS: 222-468-7 Merck Index: 14,03376 |
|
Appearance | White powder to crystal |
Purity (Iodometric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 41.0 to 45.0 deg-C |
Functionality test | to pass test |