Stampa…
Benzo[a]pirene ≥95.0% (by GC), purified by sublimation
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Benzo[def]crisene
B0085-1G B0085-100MG
TCIAB0085-1GEA 269 EUR
TCIAB0085-1G TCIAB0085-100MG
Benzo[a]pirene ≥95.0% (by GC), purified by sublimation
Benzo[a]pirene
Formula: C₂₀H₁₂
Peso molecolare: 252,32 g/mol
Punto di ebollizione: 496°C
Punto di fusione: 176…178 °C
Densità: 1,351 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003602
CAS Number: 50-32-8
EINECS: 200-028-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,01103
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b5174e0a8dd97e7fb65c88d9b178daeadf5dfb7&vid=0f63b2abceee20e85a670a0fe474fdda62b7d317&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 176.0 to 180.0 deg-C