Tetremetilammonio idrossido 10% in water
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₁₃NO Punto di ebollizione: 110 °C (1013 hPa) Densità: 1,02 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008280 CAS Number: 75-59-2 EINECS: 200-882-9 UN: 1835 ADR: 8,II Merck Index: 14,09224 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Concentration (Neutralization titration) | 10.0 to 11.0 w/w% |
Ignition residue (Sulfate) | max. 0.1 % |
Chloride | max. 0.01 % |