Titanium(IV) butanolate
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₆H₃₆O₄Ti Punto di ebollizione: 310 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –55 °C Densità: 0,993 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 46°C |
MDL Number:
MFCD00009433 CAS Number: 5593-70-4 EINECS: 227-006-8 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Ignition residue | 23.2 to 24.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...