Stampa…
Phenyltrimethoxysilane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
P0857-25ML P0857-500ML P0857-100ML
TCIAP0857-25MLEA 16 EUR
TCIAP0857-25ML TCIAP0857-500ML TCIAP0857-100ML
Phenyltrimethoxysilane ≥98.0% (by GC)
Phenyltrimethoxysilane
Formula: C₉H₁₄O₃Si
Punto di ebollizione: 131°C
Densità: 1,064 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 94°C
MDL Number: MFCD00025689
CAS Number: 2996-92-1
EINECS: 221-066-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9493bb4429e3e01bd6bd74121c6058a8553b387&vid=d9493bb4429e3e01bd6bd74121c6058a8553b387&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %