Stampa…
Span® 40
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Sorbitan monopalmitate, Arlacel 40
S0061-25G S0061-500G
TCIAS0061-25GEA 17 EUR
TCIAS0061-25G TCIAS0061-500G
Span® 40
Span® 40
Formula: C₂₂H₄₂O₆
Peso molecolare: 402.57 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00080946
CAS Number: 26266-57-9
EINECS: 247-568-8
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown to Dark green pellet
Melting point 45.0 to 48.0 deg-C
Saponification Value 135.0 to 158.0