Stampa…
4-Ethylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: (4-Ethylphenyl)boronic acid, (4-Ethylphenyl)metaboric acid, 4-Ethylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-ethylphenyl)borane
E0720-25G E0720-5G
TCIAE0720-25GEA 134 EUR
TCIAE0720-25G TCIAE0720-5G
4-Ethylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Ethylphenylboronic acid
Formula: C₈H₁₁BO₂
Peso molecolare: 149,98 g/mol
Densità: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00859377
CAS Number: 63139-21-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a90044ca8c78de716474d63d906cb1c3e3da9fd&vid=9a90044ca8c78de716474d63d906cb1c3e3da9fd&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 114.0 %