Stampa…
Pyrimidine ≥98.0% (by GC, titration analysis) free base
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
P0662-1G P0662-5G
TCIAP0662-1GEA 22 EUR
TCIAP0662-1G TCIAP0662-5G
Pyrimidine ≥98.0% (by GC, titration analysis) free base
Pyrimidine
Formula: C₄H₄N₂
Peso molecolare: 80,09 g/mol
Punto di ebollizione: 123°C
Punto di fusione: 21 °C
Densità: 1,529 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 34°C
MDL Number: MFCD00006059
CAS Number: 289-95-2
EINECS: 206-026-0
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,07987
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5179419db4811f8ea0d5cbbf03bf7acab60bb19&vid=088cd42881db91f8e6579301e1c6762d3438752d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %