Stampa…
Imidazolo ≥99.0% (by GC, titration analysis) for buffer
Fornitore: TCI
Pericolo
I0288-25G I0288-500G I0288-100G
TCIAI0288-25GEA 178 EUR
TCIAI0288-25G TCIAI0288-500G TCIAI0288-100G
Imidazolo ≥99.0% (by GC, titration analysis) for buffer
Imidazolo
Formula: C₃H₄N₂
Punto di ebollizione: 256°C
Punto di fusione: 89…90 °C
Densità: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 135 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005183
CAS Number: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 14,04912
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea5798efeb4994381f38b277e69ed3e78f73b8a5&vid=d3a9cb8feb6ffd7cc8b0d8bceb34c9fbc1960d10&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 88.0 to 91.0 deg-C
pH 9.5 to 10.7