Stampa…

2,3-Dimethyl-1,3-butadiene ≥98.0% (by GC) stabilizzato

Fornitore: TCI
Pericolo


Stabilization: stabilizzato con BHT/Ionolo

D1148-10ML D1148-25ML
TCIAD1148-10MLEA 40 EUR
TCIAD1148-10ML TCIAD1148-25ML
2,3-Dimethyl-1,3-butadiene ≥98.0% (by GC) stabilizzato
2,3-Dimethyl-1,3-butadiene
Formula: C₆H₁₀
Punto di ebollizione: 69 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –76 °C
Densità: 0,7261 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: -1°C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00008595
CAS Number: 513-81-5
EINECS: 208-172-0
UN: 3295
ADR: 3,II
Merck Index: 14,03238

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR