Stampa…
Dibutyl sulphate ≥96.0% (by GC) alkylating agent
Fornitore: TCI
Pericolo
D1633-25G D1633-500G
TCIAD1633-25GEA 23 EUR
TCIAD1633-25G TCIAD1633-500G
Dibutyl sulphate ≥96.0% (by GC) alkylating agent
Dibutyl sulphate
Formula: C₈H₁₈O₄S
Punto di ebollizione: 141°C
Densità: 1,08 g/cm³ (0 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059420
CAS Number: 625-22-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9c7e7c5eb7f11ed5b2f9fd598cd81ad37e37bb9&vid=252820cd8efed8866804bbd6e72f7ffe7122b99c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %