Stampa…
Ammonio solfammato ≥98.5% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Ammonium sulphamidate, Ammonium amidosulphonate
S0117-25G S0117-500G
TCIAS0117-25GEA 16 EUR
TCIAS0117-25G TCIAS0117-500G
Ammonio solfammato ≥98.5% (by titrimetric analysis)
Ammonio solfammato
Formula: H₆N₂O₃S
Punto di fusione: 131,1 °C
Densità: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011429
CAS Number: 7773-06-0
EINECS: 231-871-7
Merck Index: 14,00554
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59ea2306572e26653ba7676750fb84daf6b6bdba&vid=59ea2306572e26653ba7676750fb84daf6b6bdba&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White powder to crystal
Purity (Diazo Method) min. 98.5 %
Solubility in Water almost transparency