Stampa…
2-Mercaptoetanolo ≥99.0% (by GC) per elettroforesi
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 2-Hydroxyethyl mercaptan, β-Mercaptoethanol
M1948-25G M1948-5G
TCIAM1948-25GEA 29 EUR
TCIAM1948-25G TCIAM1948-5G
2-Mercaptoetanolo ≥99.0% (by GC) per elettroforesi
2-Mercaptoethanol
Formula: HSCH₂CH₂OH
Peso molecolare: 78,14 g/mol
Punto di ebollizione: 158°C
Punto di fusione: –100°C
Densità: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 74°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004890
CAS Number: 60-24-2
EINECS: 200-464-6
UN: 2966
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,05869
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9bc34059936db0aeb8f2132e89a4c810b1b642d6&vid=8ac36b8922693d83965d30d9e71e4a80d37e34d8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Refractive index n20/D 1.5000 to 1.5040
Functionality test to pass test