Stampa…
(±)-1-Feniletanolo ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
M0163-25ML M0163-500ML
TCIAM0163-25MLEA 23 EUR
TCIAM0163-25ML TCIAM0163-500ML
(±)-1-Feniletanolo ≥98.0% (by GC)
(±)-1-Feniletanolo
Formula: C₆H₅CH(OH)CH₃
Punto di ebollizione: 205°C
Punto di fusione: 20 °C
Densità: 1,015 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 94°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004508
CAS Number: 98-85-1
EINECS: 202-707-1
UN: 2937
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7a48732b0152ae5ce883ef49494a91b3fad9e0f&vid=b7a48732b0152ae5ce883ef49494a91b3fad9e0f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %